Läs mer
Darunavir-d9 (iso-butyl-d9), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Darunavir isobutyl-d9 |
| CAS | 1133378-37-6 |
| Molekylformel | C27 2H9 H28 N3 O7 S |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | [(1 S,2 R)-3-[[(4-Aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl-d9)amino]-2-hydroxy-1-(phenyl-methyl)propyl]carabamic Acid (3 R,3 AS,6 aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]-furan-3-yl Ester, TMC-114-d9, UIC-94017-d9 |
| InChI formel | InChI=1 S/C27H37N3O7S/c1-18(2)15-30(38(33,34)21-10-8-20(28)9-11-21)16-24(31)23(14-19-6-4-3-5-7-19)29-27(32)37-25-17-36-26-22(25)12-13-35-26/h3-11,18,22-26,31 H,12-17,28H2,1-2H3,(H,29,32)/t22-,23-,24+,25-,26+/m0/s1/i1D3,2D3,15D2,18 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])N(C[C@@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)O[C@H]2 CO[C@H]3 OCC[C@@H]23)S(=O)(=O)c4ccc(N)cc4 |
| IUPAC-namn | [(3 AS,4 R,6 aR)-2,3,3 A,4,5,6 A-hexahydrofuro[2,3-b]furan-4-yl] N-[(2 S,3 R)-4-[(4-aminophenyl)sulfonyl-[1,1,2,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propyl]amino]-3-hydroxy-1-phenylbutan-2-yl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 556.72 |
| Formel vikt | 556.2917 g/mol |
| Visa mer |