Läs mer
Darunavir, Thermo Scientific™
Produktkod. 17392501 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17392501 100 mg
1 options
Produktkod. 17392501 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469131000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Darunavir
Förpackning Glasflaska
CAS 206361-99-1
Analyscertifikat Tillgänglig
Fysisk form Pulver
Molekylformel C27H37N3O7S
MDL-nummer MFCD09260006
Färg Vitt
InChI-nyckel CJBJHOAVZSMMDJ-HEXNFIEUSA-N
LEDER CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)O[C@H]1CO[C@H]2OCC[C@@H]12)S(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1
IUPAC-namn (3R,3aS,6aR)-hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl N-[(2S,3R)-3-hydroxi-4-[N-(2-metylpropyl)4-aminobensensulfonamido]-1-fenylbutan-2-yl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 547.67
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 547.67