Läs mer
DASA-58, MedChemExpress
Beskrivning
DASA-58 is a potential pyruvate kinase isozyme (PKM2) allosteric activator. DASA-58 can be used for the research of metabolism and kinds of cancer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DASA-58 |
| CAS | 1203494-49-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H23N3O6S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 35 mg/mL (77.17 mM) |
| LEDER | NC1=CC=CC(S(=O)(N2CCN(S(=O)(C3=CC=C(OCCO4)C4=C3)=O)CCC2)=O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 453.53 |
| Formel vikt | 453.53 |
| Visa mer |