missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dasatinib Carbaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dasatinib Carbaldehyde |
| CAS | 2112837-79-1 |
| Molekylformel | C21 H22 Cl N7 O2 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-Thiazolecarboxamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-(4-formyl-1-piperazinyl)-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]- (ACI), N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-(4-formyl-1-piperazinyl)-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-5-thiazolecarboxamide (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22ClN7O2S/c1-13-4-3-5-15(22)19(13)27-20(31)16-11-23-21(32-16)26-17-10-18(25-14(2)24-17)29-8-6-28(12-30)7-9-29/h3-5,10-12H,6-9H2,1-2H3,(H,27,31)(H,23,24,25,26) |
| LEDER | Cc1cccc(Cl)c1NC(=O)c2cnc(Nc3cc(nc(C)n3)N4CCN(CC4)C=O)s2 |
| IUPAC-namn | N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-(4-formylpiperazin-1-yl)-2-methylpyrimidin-4-yl]amino]-1,3-thiazole-5-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 471.96 |
| Formel vikt | 471.1244 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?