missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dasatinib Carboxylic Acid, TRC

Produktkod. 30368495
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30368495 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30368495 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD1936051MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dasatinib Carboxylic Acid
CAS 910297-53-9
Molekylformel C22 H24 Cl N7 O3 S
Kvantitet 1 mg
Synonym 1-Piperazineacetic acid, 4-[6-[[5-[[(2-chloro-6-methylphenyl)amino]carbonyl]-2-thiazolyl]amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]-, 4-[6-[[5-[[(2-Chloro-6-methylphenyl)amino]carbonyl]-2-thiazolyl]amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]-1-piperazineacetic acid
InChI formel InChI=1S/C22H24ClN7O3S/c1-13-4-3-5-15(23)20(13)28-21(33)16-11-24-22(34-16)27-17-10-18(26-14(2)25-17)30-8-6-29(7-9-30)12-19(31)32/h3-5,10-11H,6-9,12H2,1-2H3,(H,28,33)(H,31,32)(H,24,25,26,27)
LEDER Cc1nc(Nc2ncc(s2)C(=O)Nc3c(C)cccc3Cl)cc(n1)N4CCN(CC(=O)O)CC4
IUPAC-namn 2-[4-[6-[[5-[(2-chloro-6-methylphenyl)carbamoyl]-1,3-thiazol-2-yl]amino]-2-methylpyrimidin-4-yl]piperazin-1-yl]acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 501.99
Formel vikt 501.135
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.