missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dasatinib Carboxylic Acid, TRC

Produktkod. 30358065
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30358065 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30358065 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD19360510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dasatinib Carboxylic Acid
CAS 910297-53-9
Molekylformel C22 H24 Cl N7 O3 S
Kvantitet 10 mg
Synonym 1-Piperazineacetic acid, 4-[6-[[5-[[(2-chloro-6-methylphenyl)amino]carbonyl]-2-thiazolyl]amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]-, 4-[6-[[5-[[(2-Chloro-6-methylphenyl)amino]carbonyl]-2-thiazolyl]amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]-1-piperazineacetic acid
InChI formel InChI=1S/C22H24ClN7O3S/c1-13-4-3-5-15(23)20(13)28-21(33)16-11-24-22(34-16)27-17-10-18(26-14(2)25-17)30-8-6-29(7-9-30)12-19(31)32/h3-5,10-11H,6-9,12H2,1-2H3,(H,28,33)(H,31,32)(H,24,25,26,27)
LEDER Cc1nc(Nc2ncc(s2)C(=O)Nc3c(C)cccc3Cl)cc(n1)N4CCN(CC(=O)O)CC4
IUPAC-namn 2-[4-[6-[[5-[(2-chloro-6-methylphenyl)carbamoyl]-1,3-thiazol-2-yl]amino]-2-methylpyrimidin-4-yl]piperazin-1-yl]acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 501.99
Formel vikt 501.135
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.