missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dasatinib Dimeric Impurity, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dasatinib Dimeric Impurity |
| CAS | 910297-61-9 |
| Molekylformel | C36H34Cl2N12O2S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,2'-[1,4-Piperazinediylbis[(2-methyl-6,4-pyrimidinediyl)imino]]bis[N-(2-chloro-6-methylphenyl)-5-thiazolecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C36H34Cl2N12O2S2/c1-19-7-5-9-23(37)31(19)47-33(51)25-17-39-35(53-25)45-27-15-29(43-21(3)41-27)49-11-13-50(14-12-49)30-16-28(42-22(4)44-30)46-36-40-18-26(54-36)34(52)48-32-20(2)8-6-10-24(32)38/h5-10,15-18H,11-14H2,1-4H3,(H,47,51)(H,48,52)(H,39,41,43,45)(H,40,42,44,46) |
| LEDER | O=C(NC1=C(Cl)C=CC=C1C)C2=CN=C(NC3=CC(N4CCN(C5=NC(C)=NC(NC6=NC=C(C(NC7=C(C)C=CC=C7Cl)=O)S6)=C5)CC4)=NC(C)=N3)S2 |
| IUPAC-namn | N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[4-[6-[[5-[(2-chloro-6-methylphenyl)carbamoyl]-1,3-thiazol-2-yl]amino]-2-methylpyrimidin-4-yl]piperazin-1-yl]-2-methylpyrimidin-4-yl]amino]-1,3-thiazole-5-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 801.77 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?