missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dasatinib, MedChemExpress

Produktkod. 16494686
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
200 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16494686 100 mg
16480936 200 mg
16461536 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16494686 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10181

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Dasatinib (BMS-354825) is a highly potent, ATP competitive, orally active dual Src/Bcr-Abl inhibitor with potent antitumor activity. The Kis are 16 pM and 30 pM for Src and Bcr-Abl, respectively. Dasatinib inhibits Bcr-Abl and Src with IC50s of apoptosis and autophagy.

Dasatinib (BMS-354825) is a highly potent, ATP competitive, orally active dual Src/Bcr-Abl inhibitor with potent antitumor activity. The Kis are 16 pM and 30 pM for Src and Bcr-Abl, respectively. Dasatinib inhibits Bcr-Abl and Src with IC50s of apoptosis and autophagy.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dasatinib
Fysisk form Solid
CAS 302962-49-8
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H26ClN7O2S
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym BMS-354825
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (512.28 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CN=C(S1)NC2=NC(C)=NC(N3CCN(CC3)CCO)=C2)NC4=C(C=CC=C4Cl)C
Molekylvikt (g/mol) 488.01
Formel vikt 488.01
Procent renhet 98.56%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.