Läs mer
Dasatinibmonohydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dasatinib monohydrate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26ClN7O2S.H2O/c1-14-4-3-5-16(23)20(14)28-21(32)17-13-24-22(33-17)27-18-12-19(26-15(2)25-18)30-8-6-29(7-9-30)10-11-31;/h3-5,12-13,31H,6-11H2,1-2H3,(H,28,32)(H,24,25,26,27);1H2 |
| Formel vikt | 505.1663 |