Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Dasatinib monohydrat
Produktkod. 15741809 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15741809 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15741809 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 462320010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2515.00 SEK
    2187.65 SEK / 1g
    Save 327.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 863127-77-9 | C22H26ClN7O2S·H2O | 506,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Dasatinib monohydrate
CAS 863127-77-9
Tändningsrester 0,2 % max
Molekylformel C22H26ClN7O2S·H2O
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: delvis blandbar
InChI-nyckel XHXFZZNHDVTMLI-UHFFFAOYSA-N
Molekylvikt (g/mol) 506.02
PubChem CID 11540687
ChEBI CHEBI:70839
Formel vikt 506.02
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dasatinib monohydrate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dasatinib monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.