missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dasatinib N-Oxide, Mikromol™
Beskrivning
Dasatinib N-Oxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dasatinib N-Oxide |
| CAS | 910297-52-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dasatinib N-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H26 Cl N7 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Thiazolecarboxamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-4-oxido-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-, N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-4-oxido-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-5-thiazolecarboxamide, Dasatinib N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26ClN7O3S/c1-14-4-3-5-16(23)20(14)28-21(32)17-13-24-22(34-17)27-18-12-19(26-15(2)25-18)29-6-8-30(33,9-7-29)10-11-31/h3-5,12-13,31H,6-11H2,1-2H3,(H,28,32)(H,24,25,26,27) |
| LEDER | Cc1cccc(Cl)c1NC(=O)c2cnc(Nc3cc(nc(C)n3)N4CC[N+]([O-])(CCO)CC4)s2 |
| IUPAC-namn | N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-4-oxidopiperazin-4-ium-1-yl]-2-methylpyrimidin-4-yl]amino]-1,3-thiazole-5-carboxamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?