Läs mer
Dasatinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dasatinib |
| CAS | 302962-49-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C22 H26 Cl N7 O2 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-5-thiazolecarboxamide, BMS 345825, BMS 354825, BMS 35482513, Dasatinib, Sprycel, Spyrcel |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26ClN7O2S/c1-14-4-3-5-16(23)20(14)28-21(32)17-13-24-22(33-17)27-18-12-19(26-15(2)25-18)30-8-6-29(7-9-30)10-11-31/h3-5,12-13,31H,6-11H2,1-2H3,(H,28,32)(H,24,25,26,27) |
| LEDER | Cc1nc(Nc2ncc(s2)C(=O)Nc3c(C)cccc3Cl)cc(n1)N4CCN(CCO)CC4 |
| IUPAC-namn | N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]-2-methylpyrimidin-4-yl]amino]-1,3-thiazole-5-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 488.01 |
| Visa mer |