Läs mer
Dasotraline hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Dasotraline hydrochloride (SEP-225289 hydrochloride) is a triple reuptake inhibitor that blocks dopamine, norepinephrine, and serotonin transporters with IC50 values of 4, 6, and 11 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dasotraline hydrochloride |
| CAS | 675126-08-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H16Cl3N |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | SEP-225289 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (94.32 mM) ∣H2O : 1.61 mg/mL (4.90 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | N[C@@H]1CC[C@@H](C2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2)C3=CC=CC=C31.Cl[H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.66 |
| Visa mer |