Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Programvara för datainsamling
Produktkod. 17156324 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Inkluderar:
Cailbration, Software CD och 6 ft. Kablar (USB , seriella och instrumentanslutningar)
Produktkod. Inkluderar
17156324 Cailbration, Software CD och 6 ft. Kablar (USB , seriella och instrumentanslutningar)
1 options
Produktkod. 17156324 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer 9008021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5950.00 SEK
    4916.35 SEK / Paket med 1
    Save 1033.65 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Complete Data Acquisition Software gör att mätvärden kan visas och lagras på en PC från upp till 8 enheter åt gången.
  • Visa och lagra mätvärden på en PC från upp till 8 enheter åt gången
  • Datainsamling körs i bakgrunden, vilket gör det möjligt för användare att arbeta med andra program samtidigt
  • Ställ in hörbara och visuella larm, eller skicka omedelbart ett e-postmeddelande om ett över-/undertillstånd inträffar
  • Programvara kan användas för att ansluta en mätare direkt till PC via kabel
  • Kontrollera programvaruspecifikationstabellerna för mätarkompatibilitet
Specifikationer
Typ Programvara för datainsamling
Visningstyp Ingen skärm
Beskrivning Programvara för datainsamling med USB Kabel och kalibrering
Inkluderar Cailbration, Software CD och 6 ft. Kablar (USB , seriella och instrumentanslutningar)
För användning med (utrustning) 90080-09, 03313-65, 03313-66, 37804-06, 37804-07 (Traceable™ 4000, 4080, 4085, 6412, 6413)