Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Programvara för datainsamling
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Inkluderar:
Cailbration, Software CD och 6 ft. Kablar (USB , seriella och instrumentanslutningar)
Beskrivning
- Visa och lagra mätvärden på en PC från upp till 8 enheter åt gången
- Datainsamling körs i bakgrunden, vilket gör det möjligt för användare att arbeta med andra program samtidigt
- Ställ in hörbara och visuella larm, eller skicka omedelbart ett e-postmeddelande om ett över-/undertillstånd inträffar
- Programvara kan användas för att ansluta en mätare direkt till PC via kabel
- Kontrollera programvaruspecifikationstabellerna för mätarkompatibilitet
Specifications
Specifications
| Typ | Programvara för datainsamling |
| Visningstyp | Ingen skärm |
| Beskrivning | Programvara för datainsamling med USB Kabel och kalibrering |
| Inkluderar | Cailbration, Software CD och 6 ft. Kablar (USB , seriella och instrumentanslutningar) |
| För användning med (utrustning) | 90080-09, 03313-65, 03313-66, 37804-06, 37804-07 (Traceable™ 4000, 4080, 4085, 6412, 6413) |