Läs mer
SI Analytics™ Datakabel
Produktkod. 10161971 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Längd (metrisk):
1.5 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
10161971 1.5 m Varje
1 options
Produktkod. 10161971 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285223578
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Datakabel, 1,5 m längd för användning med Titronic™ och TitroLine™ titratorer
  • Längd 1,5 m
  • För användning med Titronic 300, Titronic 500, TitroLine 5000, TitroLine 6000, 7000, 7750, 7800, 7500 KF, 7500 KF spårtitratorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Datakabel 1,5 m
Längd (metrisk) 1.5 m