Läs mer
SI Analytics™ Datakabel
Handla allt SI Analytics Produkter
För användning med (utrustning):
TitroLine™ 6000,7000, 7750, 7800, 7500 KF, 7500 KF Trace eller Mettler AB-S, PG-seriens vågar
Beskrivning
- 1,5 m längd
- För TitroLine™ 6000,7000, 7750, 7800, 7500 KF, 7500 KF spår eller Mettler AB-S, PG-serien
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Datakabel 1,5 m |
| Längd (metrisk) | 1.5 m |
| För användning med (utrustning) | TitroLine™ 6000,7000, 7750, 7800, 7500 KF, 7500 KF Trace eller Mettler AB-S, PG-seriens vågar |