Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Datakommunikationskabel för laboratorievågar
Produktkod. 15642079 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
USB/RS232
Produktkod.
15642079 USB/RS232
1 options
Produktkod. 15642079 Leverantör Sartorius Stedim Biotech™ Leverantörsnummer YCC03D25
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sartorius Stedim Biotech™ Datakommunikationskabel för laboratorievågar är lämplig för en mängd olika laboratorievågar.
  • Lämplig för följande laboratorievågar:
    • Secura™
    • Quntix™
    • Practum™
  • Mini USB till RS232. 25-stift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Secura, Quintix , Practum Laboratoriebalans
Inkluderar USB/RS232 25-stiftskontakter
Typ USB/RS232