Läs mer
BINDER™ Data Logger Kit
Produktkod. p-7139512 Handla allt BINDER Produkter
Modell:
TH 70
TH 70/70
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15601876
Brand: BINDER™ 80120717
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
BINDER™ Data Logger Kit is designed to be used for continuous temperature and humidity logging with a variety of chambers and incubators.
  • Storage capacity: 64,000 values
  • Measuring interval: 1 second to 3 hours
  • Calibration certificate
  • Ambient conditions: -35°C to 55°C
  • Power supply: 1 lithium battery, 3.6V
  • Status display for power supply
  • Holder for Data Logger
  • Cable access port aid
  • Sensor holder
  • Includes 2 m extension cable
Specifikationer
Typ Temperature and Humidity Datalogger
Inkluderar 1 data logger, 2 attachable combined humidity/temperature sensors, 2 m extension cable and 1 fixture for mounting
Modell TH 70/70
För användning med (applikation) Temperature and Humidity
För användning med (utrustning) Series KBWF, KBF, KBF P, KBF LQC
Fuktighetsområde 0% to 100% RH
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +70°C
Mått (L x B x H) 110 x 35 x 85 mm