Läs mer
Thermo Scientific™ Chart Recorders och papper
Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
För användning med (utrustning):
MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
Integrera Thermo Scientific™ Datautgångstillbehör för din miljökammare eller inkubator för att öka funktionalitet och kompatibilitet.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Sjökortspapper för kartskrivare med enkel eller dubbel penna |
| För användning med (utrustning) | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |
| Belysning | LED |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 100 °C |
| Typ | Tillbehör, sjökortsskrivare och papper |
| Installation | Kunden installerad |