Läs mer
Datelliptium chloride, MedChemExpress
Beskrivning
Datelliptium chloride is a DNA-intercalating agent derived from ellipticine, with anti-tumor activities.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Datelliptium chloride |
| CAS | 105118-14-7 |
| Färg | Red |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H28ClN3O |
| Kvantitet | 20 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : 41.67 mg/mL (104.71 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (12.56 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=C2C(NC3=C2C=C(O)C=C3)=C(C)C4=CC=[N+](CCN(CC)CC)C=C41.[Cl-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 397.94 |
| Formel vikt | 397.94 |
| Visa mer |