Läs mer
Daucosterol, MedChemExpress
Beskrivning
Daucosterol is a natural sterolin.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Daucosterol |
| CAS | 474-58-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C35H60O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Eleutheroside A β-Sitosterol β-D-glucoside |
| Löslighetsinformation | DMSO : 3.33 mg/mL (5.77 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@H](CC[C@@H](CC)C(C)C)[C@](CC1)([H])[C@]2(C)[C@]1([H])[C@]([C@]3([H])CC2)([H])CC=C([C@]3(C)CC4)C[C@H]4O[C@@]5([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 576.85 |
| Visa mer |