missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Daun02, MedChemExpress
Beskrivning
Daun02 is a prodrug of the topoisomerase inhibitor Daunorubicin.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Daun02 |
| CAS | 290304-24-4 |
| Färg | Red |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C41H44N2O20 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (113.02 mM) |
| LEDER | O[C@H]1[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)OC2=CC=C(C=C2[N+]([O-])=O)COC(N[C@@H]3[C@@H]([C@@H](O[C@H](C3)O[C@H]4C[C@](C(C)=O)(CC5=C(C(C(C6=C7C(OC)=CC=C6)=O)=C(C(O)=C54)C7=O)O)O)C)O)=O)CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 884.79 |
| Formel vikt | 884.79 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?