Läs mer
Daunomycin, 95 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11452172 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11452172 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 11452172 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215077710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2445.00 SEK
    2325.18 SEK / 10mg
    Save 119.82 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Sequence-specific double-stranded DNA intercalating agent used in antileukemic, photostability, and drug metabolism research.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Daunomycin
Typ Daunomycin
Namnnotering För HPLC-analys
Fysisk form Pulver
CAS 23541-50-6
Färg Red
Kvantitet 10 mg
Analysprocentintervall 0.95
Molekylformel C27H30ClNO10
Synonym Daunorubicin, Leukaemomycin C
InChI-nyckel GUGHGUXZJWAIAS-QQYBVWGSSA-N
LEDER CC1C(C(CC(O1)OC2CC(CC3=C(C4=C(C(=C23)O)C(=O)C5=C(C4=O)C=CC=C5OC)O)(C(=O)C)O)N)O.Cl
IUPAC-namn (7S,9S)-9-acetyl-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxi-6-metyloxan-2-yl]oxi-6,9,11-trihydroxi-4-metoxi-8,10-dihydro-7H-tetracen-5,12-dion;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 563.984
PubChem CID 62770
Formel vikt 564
Kvalitet Not Available