Läs mer
Daunomycin hydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11462172 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462172 50 mg 50mg
11432172 1 mg 1mg
11442172 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462172 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215077750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11630.00 SEK
    11076.73 SEK / 50mg
    Save 553.27 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Studier av fotostabilitet, antileukemi och läkemedelsmetabolism
Kemiska identifierare
CAS 23541-50-6
Synonym Daunorubicin hydrochloride, Leukaemomycin C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Daunomycin hydrochloride
Typ Daunomycin hydroklorid
Fysisk form Fast
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C27H30ClNO10
MDL-nummer MFCD04974507
InChI-nyckel GUGHGUXZJWAIAS-QQYBVWGSSA-N
LEDER CC1C(C(CC(O1)OC2CC(CC3=C(C4=C(C(=C23)O)C(=O)C5=C(C4=O)C=CC=C5OC)O)(C(=O)C)O)N)O.Cl
IUPAC-namn (7S,9S)-9-acetyl-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxi-6-metyloxan-2-yl]oxi-6,9,11-trihydroxi-4-metoxi-8,10-dihydro-7H-tetracen-5,12-dion;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 563.984
PubChem CID 62770
Formel vikt 563.99
Kvalitet Not Available