Läs mer
R&D Systems™ Daunorubicin hydrochloride
Produktkod. 18732514
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18732514 10 mg
1 options
Produktkod. 18732514 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 1467/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2370.00 SEK
    2238.60 SEK / 10mg
    Save 131.40 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. DNA topoisomerase II inhibitor
Inhibits RNA and DNA synthesis and causes DNA fragmentation in vivo. Reduces tau mRNA levels in vitro.Anticancer agent. Exhibits activity nonlymphocytic leukemia. Identified as targeting human host proteins that interact with SARS-CoV-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Daunorubicin hydrochloride
CAS 23541-50-6
Kvantitet 10 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C27H30ClNO10
Formel vikt 563.99
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 563.984