Läs mer
Daunorubicin hydroklorid, Mikromol™
Beskrivning
Daunorubicin hydroklorid
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Daunorubicin hydrochloride |
| CAS | 23541-50-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Daunorubicin hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C27 H29 N O10 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Epirubicin Hydrochloride Imp. D (EP), Epirubicin Imp. D (EP), Daunorubicin hydrochloride, (8S,10S)-8-Acetyl-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-a-l-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione hydrochloride, Doxorubicin Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Epirubicin Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Doxorubicin Impurity A as Hydrochloride, Epirubicin Impurity D as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C27H29NO10.ClH/c1-10-22(30)14(28)7-17(37-10)38-16-9-27(35,11(2)29)8-13-19(16)26(34)21-20(24(13)32)23(31)12-5-4-6-15(36-3)18(12)25(21)33;/h4-6,10,14,16-17,22,30,32,34-35H,7-9,28H2,1-3H3;1H/t10-,14-,16-,17-,22+,27-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)C |
| IUPAC-namn | (7S,9S)-9-acetyl-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-metyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-4-metoxi-8,10-dihydro-7H-tetracen-5,12-dion; hydroklorid |
| Show More |