Läs mer
Daunorubicin hydrochloride
Produktkod. 15443029
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
15443029 10 mg
1 options
Produktkod. 15443029 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60224.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2370.25 SEK
    2127.65 SEK / 10mg
    Save 242.60 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 23541-50-6 | C27H30ClNO10 | 563.984 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Daunorubicin hydrochloride
CAS 23541-50-6
Färg Red
Molekylformel C27H30ClNO10
MDL-nummer MFCD04974507
Kvantitet 10 mg
UN-nummer UN2811
Beilstein 4229221
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,2832
Synonym daunorubicin hydrochloride, daunorubicin hcl, daunomycin hydrochloride, daunoblastina, rubidomycin hydrochloride, daunorubicinol hydrochloride, daunoblastin, rubomycin, ondena, daunomycin chlorohydrate
InChI-nyckel GUGHGUXZJWAIAS-QQYBVWGSSA-N
LEDER CC1C(C(CC(O1)OC2CC(CC3=C(C4=C(C(=C23)O)C(=O)C5=C(C4=O)C=CC=C5OC)O)(C(=O)C)O)N)O.Cl
IUPAC-namn (7S,9S)-9-acetyl-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 563.984
PubChem CID 62770
Formel vikt 563.98
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Daunorubicin hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Daunorubicin hydrochloride