missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Daunorubicin metylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Daunorubicin Methyl Ester |
| Molekylformel | C27H29NO11 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H29NO11/c1-10-21(29)13(28)7-16(38-10)39-15-9-27(35,26(34)37-3)8-12-18(15)25(33)20-19(23(12)31)22(30)11-5-4-6-14(36-2)17(11)24(20)32/h4-6,10,13,15-16,21,29,31,33,35H,7-9,28H2,1-3H3/t10-,13-,15-,16-,21+,27?/m0/s1 |
| LEDER | O=C(OC)C(C1)(O)C[C@H](O[C@H]2C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O2)C(C1=C3O)=C(O)C4=C3C(C5=C(C4=O)C(OC)=CC=C5)=O |
| IUPAC-namn | metyl (4S)-4-((((2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-metyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2,5,12-trihydroxy-7-metoxy-6,11-dioxo-1,2,3,4,6,11-hexahydrotetracen-2-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 543.52 |
| Formel vikt | 543.17 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?