Läs mer
Daunorubicinolhydroklorid (blandning av diastereomerer), TRC
Produktkod. 30133481
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30133481 1 mg -
18081030 25 mg -
18033330 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133481 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD1945051MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28008-53-9
Molekylformel C27 H31 N O10 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 566
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydrodaunorubicin Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
Synonym ((8S,10S)-10-[(3-Amino-2,3,6-trideoxy-alpha-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-6,8,11-trihydroxy-8-(1-hydroxyethyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione hydrochloride);
InChI formel InChI=1S/C27H31NO10.ClH/c1-10-22(30)14(28)7-17(37-10)38-16-9-27(35,11(2)29)8-13-19(16)26(34)21-20(24(13)32)23(31)12-5-4-6-15(36-3)18(12)25(21)33;/h4-6,10-11,14,16-17,22,29-30,32,34-35H,7-9,28H2,1-3H3;1H/t10-,11?,14-,16-,17-,22+,27-;/m0./s1
LEDER Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(C)O
IUPAC-namn (7S,9S)-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-metyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(1-hydroxyethyl)-4-metoxi-8,10-dihydro-7H-tetracen-5,12-dion; hydroklorid
Formel vikt 565.1715
Procent renhet >95%