missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Daunosaminhydroklorid, 85 %, MP Biomedicals™

Produktkod. 11468521 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468521 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11468521 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215227325

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Daunosamine hydrochloride
Namnnotering For TLC analysis
CAS 32385-06-1
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.85
Molekylformel C7H16ClNO3
Kvantitet 25 mg
Synonym daunosamine hydrochloride, methyl l-daunosamine hydrochloride, methyl a-l-daunosamide hcl, methyl, a-l-daunosamine hydrochloride, a:, a approx. 85:15, methyl-a-l-daunosaminide, hydrochloride b-anomer, 2s,3s,4s,6r-4-amino-6-methoxy-2-methyl-tetrahydropyran-3-ol hydrochloride, 2s,3s,4s,6r-4-amino-6-methoxy-2-methyltetrahydro-2h-pyran-3-ol hydrochloride
InChI-nyckel JVYGBUAXDCLPMP-UHFFFAOYNA-N
Molekylvikt (g/mol) 197.66
PubChem CID 55250370
Formel vikt 197.7
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.