Läs mer
Daurisoline, MedChemExpress
Produktkod. 16484787
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16484787 50 mg -
16481338 5 mg 5mg
16478898 10 mg -
16423846 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16484787 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0221
MedChemExpress Daurisoline is a hERG inhibitor and also an autophagy blocker.
Daurisoline is a hERG inhibitor and also an autophagy blocker.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Daurisoline
CAS 70553-76-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C37H42N2O6
Kvantitet 50 mg
Synonym (R,R)-Daurisoline
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (163.74 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=CC2=C(C=C1OC)CCN(C)[C@@H]2CC3=CC=C(O)C(OC4=CC=C(C[C@H]5N(C)CCC6=C5C=C(OC)C(OC)=C6)C=C4)=C3
Molekylvikt (g/mol) 610.74
Formel vikt 610.74
Procent renhet 98.45%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death