Läs mer
Emma Safety Footwear Dave S3 Sko
Beskrivning
- S3-Säkerhetssko med sulplatta för vått arbete
- Meral gratis
- Den streetborna skyddsskon. Om träningsskor är vad du föredrar att bära men du behöver en säkrare sko för jobbet, leta inte längre än till Dave.
- En kompromisslös metallfri skyddssko som ser ut och känns som en klassisk sneaker.
- Den har fått sitt namn från den mycket stödjande förstärkta hälen.
- Denna häl tillsammans med skons förstärkta, stötdämpande sula håller fotleder, smalben och leder fria från stress och skador.
- DenimX snören med en historia. Tillverkad av återvunna jeans för våra runda skyddsskor.
- Branscher:
- Logistik& transport
- Elektronik
- Konstruktion& teknologi
- Tillverkning
- Natur& miljö
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 20345:2011 |
| Förslutningstyp | Snören |
| Färg | Brun |
| För användning med (applikation) | Logistik och Transport, Elektronik, Bygg och Teknik, Tillverkning, Natur och Miljö |
| Liner material | Hydro-Tec Antibakteriell |
| Material | Nubuck, Oljad Nubuck |
| Storlek | 43 |
| Färdig | Standardbredd |
| Ankel stil | Lågskuren |
| Produkttyp | Skyddssko |