Läs mer
Emma Safety Footwear Dave S3 Sko
Produktkod. p-7225060
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Produktkod. 17582616
Brand: Emma Safety Footwear MM96654939
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Om träningsskor är vad du föredrar att bära men du behöver en säkrare sko för jobbet, leta inte längre än till Dave.
  • S3-Säkerhetssko med sulplatta för vått arbete
  • Meral gratis
  • Den streetborna skyddsskon. Om träningsskor är vad du föredrar att bära men du behöver en säkrare sko för jobbet, leta inte längre än till Dave.
  • En kompromisslös metallfri skyddssko som ser ut och känns som en klassisk sneaker.
  • Den har fått sitt namn från den mycket stödjande förstärkta hälen.
  • Denna häl tillsammans med skons förstärkta, stötdämpande sula håller fotleder, smalben och leder fria från stress och skador.
  • DenimX snören med en historia. Tillverkad av återvunna jeans för våra runda skyddsskor.
  • Branscher:
    • Logistik& transport
    • Elektronik
    • Konstruktion& teknologi
    • Tillverkning
    • Natur& miljö
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 20345:2011
Förslutningstyp Snören
Färg Brun
För användning med (applikation) Logistik och Transport, Elektronik, Bygg och Teknik, Tillverkning, Natur och Miljö
Liner material Hydro-Tec Antibakteriell
Material Nubuck, Oljad Nubuck
Storlek 39
Färdig Standardbredd
Ankel stil Lågskuren
Produkttyp Skyddssko