Läs mer
Davercin, MedChemExpress
Produktkod. 16482616
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16482616 25 mg -
16480026 2 mg -
16455827 5 mg 5mg
16413098 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16482616 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100584
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Davercin (Erythromycin Cyclocarbonate), derivative of Erythromycin, which is active against Gram-positive and some Gram-negative microorganisms.
Davercin (Erythromycin Cyclocarbonate), derivative of Erythromycin, which is active against Gram-positive and some Gram-negative microorganisms.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Davercin
CAS 55224-05-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C38H65NO14
Kvantitet 25 mg
Synonym Erythromycin Cyclocarbonate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (65.80 mM)
LEDER C[C@]([C@H](OC([C@@H]([C@H]([C@H](C)[C@H]1O[C@@](O[C@H](C)C[C@@H]2N(C)C)([H])[C@@H]2O)O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]3O)([H])C[C@@]3(C)OC)C)=O)CC)(O4)[C@]([C@H](C([C@@H](C[C@]1(O)C)C)=O)C)([H])OC4=O
Molekylvikt (g/mol) 759.92
Formel vikt 759.92
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation