Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Davies kondensor med GL-gänga
Produktkod. 11516974
Change view
Standard konisk led nr:
NS 24/29
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Standard konisk led nr Förpackningsstorlek
11516974 NS 24/29 Varje
1 options
Produktkod. 11516974 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 05215313
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1860.00 SEK
    1425.08 SEK / Paket med 1
    Save 434.92 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
Davies kondensorer för kondensering av ångor
  • Davies kondensorer för kondensering av ångor
  • Med NS-hylsa och NS-kon
  • Med dubbelstor kylyta
  • Vattenanslutning: GL 14 trådar (med två gängade plastoliver)
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Beskrivning Kylyta - 460 cm²
Längd (metrisk) jacka 250 mm
Kvantitet 1
Standard konisk led nr NS 24/29
Material DURAN™ Slang