missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Daxx Antibody (PCRP-DAXX-8C2), DyLight 550, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08741R
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Daxx Monoclonal antibody specifically detects Daxx in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Daxx | |
| Monoclonal | |
| DyLight 550 | |
| BING2, CENP-C binding protein, DAP6MGC126245, Daxx, death domain-associated protein 6, death-associated protein 6, death-domain associated protein, EAP1, ETS1-associated protein 1, Fas death domain-associated protein, Fas-binding protein, hDaxx, MGC126246 | |
| Recombinant full-length human Daxx protein (Uniprot: Q9UER7) | |
| 100 μg | |
| Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors | |
| 1616 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| PCRP-DAXX-8C2 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering