Läs mer
Emma Safety Footwear Daytona S1P sandal
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Beskrivning
- Metallfri
- Andas och otroligt bekväm
- Det är inte svårt att se varför Daytona är en av Emmas mest andningsbara skor. Det är ett idealiskt val för varma, slutna miljöer som de inom fordonsindustrin.
- Den har Emmas unika Hydro-Tec™ antibakteriell teknologi som tar bort fukt och svett direkt.
- Syntetiska, förstärkta tår och supersnabba kardborrefästen gör Daytona till ett idealiskt val för alla aktiva yrken men speciellt för personer som arbetar inom lager och logistik.
- industrier
- Logistik& transport
- Elektronik
- Tillverkning
- Skyddssko
- S1P-Säkerhetssko med sulplatta för torrt arbete
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 20345:2011 |
| Förslutningstyp | Velcro |
| Färg | Svart, Grå |
| För användning med (applikation) | Logistik och transport, Elektronik, Tillverkning |
| Liner material | Hydro-Tec Antibakteriell |
| Material | Nubuck |
| Storlek | 39 |
| Färdig | Standardbredd |
| Produkttyp | Skyddssko |