Läs mer
IKA™ DB 2.2 Block
Handla allt IKA Produkter
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Koniska rör 50mL |
| Håller | 50 ml rör |
| Antal platser | 5 |
| Typ | Block |
| Bredd (metrisk) | 95 mm |
| Höjd (metrisk) | 51 mm |
| Djup (metriskt) | 76 mm |
| Djup (metrisk) interiör | 47.6 mm |
| Diameter (metrisk) bas | 29.0 mm |