Läs mer
IKA™ DB 4.3 Block
Handla allt IKA Produkter
Antal platser:
16
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Runda Bottenrör 12/13mm |
| Antal platser | 16 |
| Typ | Block |
| Bredd (metrisk) | 95 mm |
| Höjd (metrisk) | 51 mm |
| Djup (metriskt) | 76 mm |
| Djup (metrisk) interiör | 48.4 mm |
| Diameter (metrisk) bas | 13.9 mm |