Läs mer
IKA™ DB 5.2 Block
Produktkod. 13420637 Handla allt IKA Produkter
Antal platser:
20
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13420637
Brand: IKA™ 0004469600
Bara null kvar
Specifikationer
För användning med (utrustning) Flaskor (15 mm)
Antal platser 20
Typ Block
Bredd (metrisk) 95 mm
Höjd (metrisk) 51 mm
Djup (metriskt) 76 mm
Djup (metrisk) interiör 35 mm
Diameter (metrisk) bas 15.8 mm