Läs mer
IKA™ DB 5.4 Block
Produktkod. 13440637 Handla allt IKA Produkter
Antal platser:
12
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13440637
Brand: IKA™ 0004469800
Bara null kvar
Specifikationer
För användning med (utrustning) Flaskor (19 mm)
Antal platser 12
Typ Block
Bredd (metrisk) 95 mm
Höjd (metrisk) 51 mm
Djup (metriskt) 76 mm
Djup (metrisk) interiör 45 mm
Diameter (metrisk) bas 19.7 mm