Läs mer
IKA™ DB 5.8 Block
Handla allt IKA Produkter
Antal platser:
6
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Flaskor (28 mm) |
| Antal platser | 6 |
| Typ | Block |
| Bredd (metrisk) | 95 mm |
| Höjd (metrisk) | 51 mm |
| Djup (metriskt) | 76 mm |
| Djup (metrisk) interiör | 45 mm |
| Diameter (metrisk) bas | 28.8 mm |