Läs mer
IKA™ DB 5.9 Block
Produktkod. 13490637 Handla allt IKA Produkter
Antal platser:
15
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13490637
Brand: IKA™ 0004470300
Bara null kvar
Specifikationer
För användning med (utrustning) Flaskor (16 mm)
Antal platser 15
Typ Block
Bredd (metrisk) 95 mm
Höjd (metrisk) 51 mm
Djup (metriskt) 76 mm
Djup (metrisk) interiör 45 mm
Diameter (metrisk) bas 16.4 mm