Läs mer
Tocris Bioscience™ DBCO-NHS
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18725725
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
18725725 25 mg
1 options
Produktkod. 18725725 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 7921/25
Amine reactive and azide reactive building block
DBCO-NHS is an amine reactive and azide reactive building block. It can be used for copper-free click cycloaddition reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl-11,12-didehydro-γ-oxodibenz[b,f]azocine-5(6 H)-butanoate
CAS 1353016-71-3
Kvantitet 25 mg
Mål Buffers, Chelators and Reagents
Molekylformel C23H18N2O5
Renhet 0.95