Läs mer
DBCO-PEG4-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[2-[2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-N-[3-(2-azatricyclo[10.4.0.04,9]hexadeca-1(16),4,6,8,12,14-hexaen-10-yn-2-yl)-3-oxopropyl]propanamide |
| CAS | 1255942-08-5 |
| Molekylformel | C29 H37 N3 O6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | DBCO-PEG4-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C29H37N3O6/c30-13-16-36-18-20-38-22-21-37-19-17-35-15-12-28(33)31-14-11-29(34)32-23-26-7-2-1-5-24(26)9-10-25-6-3-4-8-27(25)32/h1-8H,11-23,30H2,(H,31,33) |
| LEDER | NCCOCCOCCOCCOCCC(=O)NCCC(=O)N1Cc2ccccc2C#Cc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 3-[2-[2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-N-[3-(2-azatricyclo[10.4.0.04,9]hexadeca-1(16),4,6,8,12,14-hexaen-10-yn-2-yl)-3-oxopropyl]propanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 523.621 |
| Formel vikt | 523.268 |