missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DBCO-PEG5-NHS ester, TRC

Produktkod. 30364764
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364764 1 mg
30355288 10 mg
30351191 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30364764 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD1949981MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1378531-80-6
Molekylformel C36H43N3O11

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Molekylvikt (g/mol) 693.74
Frakt skick Room Temperature
Kvantitet 1 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.