Läs mer
DBeQ, MedChemExpress
Beskrivning
DBeQ is a selective, potent, reversible, and ATP-competitive p97 inhibitor, with an IC50 value of 1.5 μM and 1.6 μM for p97(wt) and p97(C522A), respectively
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DBeQ |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 177355-84-9 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H20N4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | JRF 12 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 35.71 mg/mL (104.90 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |