Läs mer
dBET1, MedChemExpress
Beskrivning
dBET1 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BRD4 with an EC50 of 430 nM. dBET1 is a PROTAC that composes of (+)-JQ1 (HY-13030) linked to NSC 527179 (HY-14658) with a linker.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | dBET1 |
| CAS | 1799711-21-9 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C38H37ClN8O7S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 43.33 mg/mL (55.18 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NCCCCNC(COC1=CC=CC(C(N2C(CC3)C(NC3=O)=O)=O)=C1C2=O)=O)C[C@H]4C5=NN=C(C)N5C6=C(C(C)=C(C)S6)C(C7=CC=C(Cl)C=C7)=N4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 785.27 |
| Formel vikt | 785.27 |
| Visa mer |