Läs mer
dBET57, MedChemExpress
Beskrivning
dBET57 is a potent and selective degrader of BRD4BD1 based on the PROTAC technology. dBET57 mediates recruitment to the CRL4Cereblon E3 ubiquitin ligase, with a DC50/5h of 500 nM for BRD4BD1, and is inactive on BRD4BD2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | dBET57 |
| CAS | 1883863-52-2 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C34H31ClN8O5S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (357.56 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NCCNC1=CC=CC(C(N2C(CC3)C(NC3=O)=O)=O)=C1C2=O)C[C@H]4C5=NN=C(C)N5C6=C(C(C)=C(C)S6)C(C7=CC=C(Cl)C=C7)=N4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 699.18 |
| Formel vikt | 699.18 |
| Visa mer |